Learn More
tert-Butylbenzene, 99%
Codice prodotto. 11479523
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11479523 250 mL 250mL
11469523 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11479523 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12378.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 98-06-6 | C10H14 | 134.222 g/mol
tert-Butylbenzene is an useful intermediate for manufacturing agrochemicals and pharmaceuticals. tert-Butyl Toluene is used as a solvent for resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
tert-Butylbenzene is an useful intermediate for manufacturing agrochemicals and pharmaceuticals. tert-Butyl Toluene is used as a solvent for resins.
Solubility
Insoluble in water(0.03g/100 mL at 20°C) .
Notes
Keep container tightly closed in a cool, dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-06-6
Formula molecolare C10H14
Molecular Weight (g/mol) 134.222
Numero MDL MFCD00008816
InChI Key YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo t-butylbenzene, benzene, 1,1-dimethylethyl, benzene, tert-butyl, 2-methyl-2-phenylpropane, phenyltrimethylmethane, pseudobutylbenzene, dimethylethylbenzene, trimethylphenylmethane, 1,1-dimethylethylbenzene, tert-butyl benzene
PubChem CID 7366
IUPAC Name tert-butylbenzene
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butylbenzene
Punto di fusione -58°C
Densità 0.867
Punti di ebollizione 168°C to 169°C
Punto d'infiammabilità 34°C (93°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.492
Quantità 250 mL
Numero UN UN2709
Beilstein 1421537
Indice di Merck 14,1551
Informazioni di solubilità Insoluble in water(0.03g/100 mL at 20°C) .
Peso formulazione 134.22
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butylbenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butylbenzene