Learn More
tert-Butylbenzene, TRC
Codice prodotto. 30427650
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427650 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30427650 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT13589510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butylbenzene
CAS 98-06-6
Formula molecolare C10 H14
Quantità 10 g
Sinonimo Benzene','tert-butyl- (8CI), (1,1-Dimethylethyl)benzene, 2-Methyl-2-phenylpropane, Dimethylethylbenzene, NSC 6557, Phenyltrimethylmethane, Trimethylphenylmethane, t-Butylbenzene, tert-Butylbenzene
InChI Formula InChI=1S/C10H14/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)c1ccccc1
IUPAC Name tert-butylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 134.22
Peso formulazione 134.1096