Learn More
tert-Butylchlorodiphenylsilane, 98%, AcroSeal™
Codice prodotto. 10778278 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 10778278
Marca: Thermo Scientific Acros 430921000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 58479-61-1 | C16H19ClSi | 274.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butylchlorodiphenylsilane
CAS 58479-61-1
Colore Brown or Colorless to Yellow
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 135.0°C (0.7 mmHg)
Punto d'infiammabilità 149°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C16H19ClSi
Formula lineare (CH3)3CSi(C6H5)2Cl
Indice di rifrazione 1.5665 to 1.5685
Numero MDL MFCD00000497
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15,1568
Gravità specifica 1.06
Sinonimo tert-butylchlorodiphenylsilane, tert-butyldiphenylchlorosilane, t-butyldiphenylchlorosilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl diphenyl, tert-butyl chloro diphenylsilane, t-butylchlorodiphenylsilane, tbdpscl, t-butyldiphenylsilyl chloride, tert-butyldiphenyl chlorosilane, unii-3beu48ui4e
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in non-protic solvents,e.g. aliphatic,or aromatic (chlorinated) hydrocarbons
InChI Key MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)Cl
IUPAC Name tert-butyl-chloro-diphenylsilane
Molecular Weight (g/mol) 274.86
PubChem CID 94078
Viscosità 16 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 274.86
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butylchlorodiphenylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.