Learn More
tert-Butylcyclohexane, 99+%
Codice prodotto. 11431137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11431137 100 g 100g
11421137 25 g 25g
2 options
Codice prodotto. 11431137
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24126.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3178-22-1 | C10H20 | 140.27 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3178-22-1
Formula molecolare C10H20
Molecular Weight (g/mol) 140.27
Numero MDL MFCD00001471
InChI Key XTVMZZBLCLWBPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo t-butylcyclohexane, cyclohexane, tert-butyl, 1-tert-butylcyclohexane, cyclohexane, 1,1-dimethylethyl, unii-0rgt19ucq6, 1,1-dimethylethyl cyclohexane, 0rgt19ucq6, t-butyl cyclohexane, 4-t-butylcyclohexane, tert-butyl-cyclohexane
PubChem CID 18508
IUPAC Name tert-butylcyclohexane
SMILES CC(C)(C)C1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butylcyclohexane
Punto di fusione -41°C
Densità 0.83
Punti di ebollizione 171°C
Punto d'infiammabilità 40°C (104°F)
Indice di rifrazione 1.447
Quantità 100 g
Numero UN UN3295
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 140.27
Percent Purity ≥99%