Learn More
tert-Butyldimethyl((4-methyloct-1-en-4-yl)oxy)silane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | tert-Butyldimethyl((4-methyloct-1-en-4-yl)oxy)silane |
| CAS | 2518202-64-5 |
| Formula molecolare | C15 H32 O Si |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H32OSi/c1-9-11-13-15(6,12-10-2)16-17(7,8)14(3,4)5/h10H,2,9,11-13H2,1,3-8H3 |
| SMILES | CCCCC(C)(CC=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC Name | tert-butyl-dimethyl-(4-methyloct-1-en-4-yloxy)silane |
| Molecular Weight (g/mol) | 256.5 |
| Peso formulazione | 256.222 |