Learn More
tert-Butyldimethylchlorosilane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
tert-Butyldimethylchlorosilane is used to protect hydroxyl group in organic synthesis. It finds application in the synthesis of prostaglandin. It is also used as an auxiliary material for hypolipaemics such as lovastatin and simvastatin. It plays an important role in the preparation of isoxazolines N-oxides from alpha-bromonitroalkanes. It acts as a versatile protecting reagent for amines, amides and alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
tert-Butyldimethylchlorosilane is used to protect hydroxyl group in organic synthesis. It finds application in the synthesis of prostaglandin. It is also used as an auxiliary material for hypolipaemics such as lovastatin and simvastatin. It plays an important role in the preparation of isoxazolines N-oxides from alpha-bromonitroalkanes. It acts as a versatile protecting reagent for amines, amides and alcohols.
Solubility
Soluble in chloroform and ethyl acetate. Insoluble in water.
Notes
Moisture sensitive. Store in cool place. Incompatible with bases, metals, oxidizing agents and alcohols.
Specifica
Punti di ebollizione | 124°C to 126°C |
Materiale o nome chimico | tert-Butyldimethylchlorosilane |
Punto di fusione | 86°C to 89°C |
Quantità | 5 g |
Formula lineare | (CH3)3CSi(CH3)2Cl |
Numero UN | UN2925 |
Beilstein | 505999 |
Punto d'infiammabilità | 22°C (72°F) |
Informazioni di solubilità | Soluble in chloroform and ethyl acetate. Insoluble in water. |
Peso formulazione | 150.73 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- tert-Butyldimethylchlorosilane
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H228-Solido infiammabile.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Chloro(1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane
RUO – Research Use Only