Learn More
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene, 97%
Codice prodotto. 10491713 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10491713 1 g Bottiglia in vetro 1g
10401723 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10491713 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 381300010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 86318-61-8 | C8H16Si | 140.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86318-61-8
Formula molecolare C8H16Si
Molecular Weight (g/mol) 140.3
Numero MDL MFCD00191877
InChI Key RTYNRTUKJVYEIE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyldimethylsilyl acetylene, tert-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyl ethynyl dimethylsilane, ethynyl-t-butyldimethylsilane, tert-butyldimethylsilyl ethyne, tert-butyl-ethynyl-dimethyl-silane, silane, 1,1-dimethylethyl ethynyldimethyl, t-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyldimethylsilylethyne, tert-butylethynyldimethylsilane
PubChem CID 2757281
IUPAC Name tert-butyl-ethynyl-dimethylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico (tert-Butyldimethylsilyl)acetylene
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.7510g/mL
Punti di ebollizione 116°C to 117°C
Punto d'infiammabilità 6°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH∽CSi(CH3)2C(CH3)3
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.751
Peso formulazione 140.3
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (tert-Butyldimethylsilyl)acetylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.