Learn More
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 209860050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 69739-34-0 Peso : 0.05575kg Transport : UN number : 2920 Chem class : 8 Pack group : II
Quantità 5mL
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10012760
  • 60.50€ / 5mL
In stock, pronto per la spedizione: 4
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
69739-34-0
264.33
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
123564
CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
C7H15F3O3SSi
MFCD00000405
tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tbdms triflate, t-butyldimethylsilyl triflate, tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tbdms-otf, tert-butyldimethylsilyl triflate, silane tbm2 triflate, t-butyldimethylsilyltrifluoromethanesulfonate, t-butylmethylsilyl triflate
[tert-butyl(dimethyl)silyl] trifluoromethanesulfonate
Specifica
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
36°C
Glass bottle
1.15
Colorless to Yellow
69739-34-0
C7H15F3O3SSi
MFCD00000405
tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tbdms triflate, t-butyldimethylsilyl triflate, tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tbdms-otf, tert-butyldimethylsilyl triflate, silane tbm2 triflate, t-butyldimethylsilyltrifluoromethanesulfonate, t-butylmethylsilyl triflate
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
[tert-butyl(dimethyl)silyl] trifluoromethanesulfonate
123564
Fuming Liquid
1.1500g/mL
Authentic
1.3850 to 1.388
65°C to 67°C (12.0mmHg)
5mL
97.5% min
CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
10,63; 11,90; 12,86; 13,50; 17,55
Solubility in water: decomposes
CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
264.33
264.33
98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
SDS Documenti