Learn More
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.1500g/mL |
| Punti di ebollizione | 65°C to 67°C (12.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 36°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3 |
| Indice di rifrazione | 1.3850 to 1.388 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.