Learn More
(tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30335475
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335475 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335475 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB942745500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde
CAS 102191-92-4
Formula molecolare C8H18O2Si
Quantità 500 mg
Sinonimo Dimethyl-tert-butylsilyloxyacetaldehyde, (tert-Butyldimethylsilanyloxy)acetaldehyde, 2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]acetaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C8H18O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h6H,7H2,1-5H3
SMILES O=CCO[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC Name 2-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)acetaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 174.31
Peso formulazione 174.11