Learn More
(tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30334269
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30334269 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30334269 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB9427451G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde
CAS 102191-92-4
Formula molecolare C8H18O2Si
Quantità 1 g
Sinonimo Dimethyl-tert-butylsilyloxyacetaldehyde, (tert-Butyldimethylsilanyloxy)acetaldehyde, 2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]acetaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C8H18O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h6H,7H2,1-5H3
SMILES O=CCO[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC Name 2-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)acetaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 174.31
Peso formulazione 174.11