Learn More
tert-Butylethyne, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | tert-Butylethyne |
| CAS | 917-92-0 |
| Formula molecolare | C6H10 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 3,3,3-Trimethylpropyne, 3,3-Dimethyl-1-butyne, 3,3-Dimethylbut-1-yne, 3,3-Dimethylbutyne, Neohexyne, tert-Butylacetylene |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C#C |
| IUPAC Name | 3,3-dimethylbut-1-yne |
| Molecular Weight (g/mol) | 82.14 |
| Peso formulazione | 82.0783 |