Learn More
tert-Butylhydroquinone, 97%
Codice prodotto. 10716551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
500 g
2 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
250g
2kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10716551 5 g Glass Bottle 5g
10573121 250 g Plastic bottle 250g
10583121 500 g Plastic bottle 500g
10487170 2 kg Plastic bottle 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10716551 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150820050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1948-33-0 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1948-33-0
Formula molecolare C10H14O2
Molecular Weight (g/mol) 166.22
Numero MDL MFCD00002344
InChI Key BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butylhydroquinone, tbhq, 2-tert-butylhydroquinone, t-butylhydroquinone, mtbhq, t-butyl hydroquinone, 2-tert-butyl-1,4-benzenediol, 2-t-butylhydroquinone, mono-tert-butylhydroquinone, sustane
PubChem CID 16043
ChEBI CHEBI:78886
IUPAC Name 2-tert-butylbenzene-1,4-diol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butylhydroquinone
Nota nome 97%
Punto di fusione 125.0°C to 130.0°C
Colore Black-Tan to White
Punti di ebollizione 295.0°C
Punto d'infiammabilità 171°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)3CC6H3(OH)2
Quantità 5 g
Beilstein 06, IV, 6013
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/100mL (25 c). Other solubilities: soluble in acetone (190/100g at 25 c),,soluble in ethanol (120/100g at 25 c),,soluble in ethyl acetate (100g/100g at 25 c),,soluble in dmso,diethyl ether;,insoluble in benzene,toluene
Peso formulazione 166.22
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butylhydroquinone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.