Learn More
tert-Butylhydroquinone, 97%
Codice prodotto. 11409486
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1000 g
2500 g
Dimensione della confezione:
1000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11409486 500 g 500g
15453187 1000 g 1000g
11419486 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11409486 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19206.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1948-33-0 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
TBHQ was used to study the inactivation of barotolerant strains of Listeria monocytogenes and Escherichia coli. Environment friendly electrode materials for supercapacitors were attained by decorating the surface of graphene nanosheets with TBHQ. TBHQ is frequently used as a food preservative. Inhibition of oxidative rancidity in frozen cooked fish flakes by tert-butylhydroquinone. Nuclear factor E2-related factor 2-dependent antioxidant response element activation is by tert-butylhydroquinoneoccurring preferentially in Astrocytes conditions.
Solubility
Slightly soluble in water(10g/L).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1948-33-0
Formula molecolare C10H14O2
Molecular Weight (g/mol) 166.22
Numero MDL MFCD00002344
InChI Key BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butylhydroquinone, tbhq, 2-tert-butylhydroquinone, t-butylhydroquinone, mtbhq, t-butyl hydroquinone, 2-tert-butyl-1,4-benzenediol, 2-t-butylhydroquinone, mono-tert-butylhydroquinone, sustane
PubChem CID 16043
ChEBI CHEBI:78886
IUPAC Name 2-tert-butylbenzene-1,4-diol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butylhydroquinone
Punto di fusione 126°C to 129°C
Densità 1.05
Punti di ebollizione 295°C
Punto d'infiammabilità 171°C (339°F)
Quantità 500 g
Numero UN UN3077
Beilstein 637923
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water(10g/L).
Peso formulazione 166.22
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butylhydroquinone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butylhydroquinone