Learn More
tert-Butylhydroquinone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | tert-Butylhydroquinone |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H14O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6,11-12H,1-3H3 |
| Peso formulazione | 166.0994 |