Learn More
tert-Butylperoxy isopropyl carbonate, 75% solution in aromatic free mineral spirit
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | tert-Butylperoxy isopropyl carbonate |
| Nota nome | 75% solution in Aromatic Free Mineral Spirit |
| CAS | 2372-21-6 |
| Formula molecolare | C8H16O4 |
| Formula lineare | (CH3)2CHOCO3C(CH3)3 |
| Numero MDL | MFCD00126878 |
| Sinonimo | tert-butoxy isopropyl carbonate, carbonoperoxoic acid, oo-1,1-dimethylethyl o-1-methylethyl ester, o,o-tert-butyl isopropyl monoperoxycarbonate, peroxycarbonic acid, oo-tert-butyl isopropyl ester, 2-methyl-2-propan-2-yloxy carbonyl peroxy propane, carbonic acid tert-butoxy isopropyl ester, oo-tert-butyl=o-isopropyl=peroxycarbonate, oo-t-butyl o-isopropyl monoperoxycarbonate, tert-butylperoxy isopropyl carbonate solution, 2-isopropoxycarbonyl peroxy-2-methylpropane |
| InChI Key | KDGNCLDCOVTOCS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)OC(=O)OOC(C)(C)C |
| IUPAC Name | (2-methylpropan-2-yl)oxy propan-2-yl carbonate |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- tert-Butylperoxy isopropyl carbonate, 75% solution in aromatic free mineral spirit
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: tert-Butyl peroxyisopropyl carbonate, Naphtha (petroleum) hydrotreated heavy