Learn More
tert-Butylphosphonic acid, 98%
Codice prodotto. 10638221 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10638221 1 g Bottiglia in vetro 1g
10301094 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10638221 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 321520010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4923-84-6 | C4H9O3P | 136.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4923-84-6
Formula molecolare C4H9O3P
Molecular Weight (g/mol) 136.09
Numero MDL MFCD00012296
InChI Key OGDSVONAYZTTDA-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo phosphonic acid, 1,1-dimethylethyl, acmc-20ajka, t-butylphosphonic acid, tert-butylphosphonic acid, 2-methylprop-2-ylphosphonic acid, phosphonicacid, 1,1-dimethylethyl
PubChem CID 312546
IUPAC Name tert-butylphosphonic acid
SMILES CC(C)(C)P([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butylphosphonic acid
Punto di fusione 188.0°C to 192.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CP(O)(OH)2
Quantità 1 g
Peso formulazione 138.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder