Learn More
tert-Dodecanethiol (Mixture of Isomers), TRC
Codice prodotto. 30413358
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30413358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30413358 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2047635G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Dodecanethiol (mixture of isomers)
CAS 25103-58-6
Formula molecolare C12 H26 S
Quantità 5 g
Sinonimo Sulfole 120, TDM, t-DDM, tert-Dodecyl Thiol, tert-Lauryl Mercaptan
InChI Formula InChI=1S/C12H26S/c1-10(2,3)8-12(7,13)9-11(4,5)6/h13H,8-9H2,1-7H3
SMILES CC(C)(C)CC(C)(S)CC(C)(C)C
IUPAC Name 2,2,4,6,6-pentamethylheptane-4-thiol
Molecular Weight (g/mol) 202.4
Peso formulazione 202.1755