Learn More
tert-Dodecanethiol (Mixture of Isomers), TRC
Codice prodotto. 30409108
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30409108 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30409108 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT204763500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Dodecanethiol (mixture of isomers)
CAS 25103-58-6
Formula molecolare C12 H26 S
Quantità 500 mg
Sinonimo Sulfole 120, TDM, t-DDM, tert-Dodecyl Thiol, tert-Lauryl Mercaptan
InChI Formula InChI=1S/C12H26S/c1-10(2,3)8-12(7,13)9-11(4,5)6/h13H,8-9H2,1-7H3
SMILES CC(C)(C)CC(C)(S)CC(C)(C)C
IUPAC Name 2,2,4,6,6-pentamethylheptane-4-thiol
Molecular Weight (g/mol) 202.4
Peso formulazione 202.1755