Learn More
tert-Nitrobutane, 98+%
Codice prodotto. 11444157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11444157 5 g 5g
11454157 25 g 25g
11464157 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11444157 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19608.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 594-70-7 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
It is used in the cyclic voltammetric study of tert-nitrobutane reduction in acetonitrile at mercury and platinum electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used in the cyclic voltammetric study of tert-nitrobutane reduction in acetonitrile at mercury and platinum electrodes.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents and strong bases. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 594-70-7
Formula molecolare C4H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 103.121
Numero MDL MFCD00007393
InChI Key AIMREYQYBFBEGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propane, 2-methyl-2-nitro, trimethylnitromethane, 2-nitroisobutane, 2-nitro-2-methylpropane, tert-nitrobutane, 1,1-dimethyl-1-nitroethane, nitro-tert-butane, 2-methyl-2-nitro-propane, unii-9dkh5l679z, ccris 5044
PubChem CID 11672
IUPAC Name 2-methyl-2-nitropropane
SMILES CC(C)(C)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Nitrobutane
Punto di fusione 27°C to 31°C
Densità 0.95
Punti di ebollizione 126°C to 127°C
Punto d'infiammabilità 19°C (66°F)
Indice di rifrazione 1.4
Quantità 5 g
Numero UN UN1325
Beilstein 1744184
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 103.12
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Nitrobutane
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Solido infiammabile.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-2-nitropropane
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.