Learn More
tert-Octylamine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-177191
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
107-45-9
C8H19N
129.24
MFCD00008053
QIJIUJYANDSEKG-UHFFFAOYSA-N
tert-octylamine, 1,1,3,3-tetramethylbutylamine, 2-pentanamine, 2,4,4-trimethyl, t-octylamine, 2,4,4-trimethyl-2-pentylamine, butylamine, 1,1,3,3-tetramethyl, 1,1,3,3-tetramethylbutanamine, butylamine, bis 1,3-dimethyl, unii-s84lil883b, 2,4,4-trimethyl-2-pentanamine
61017
2,4,4-trimethylpentan-2-amine
CC(C)(C)CC(C)(C)N
107-45-9
C8H19N
129.24
MFCD00008053
QIJIUJYANDSEKG-UHFFFAOYSA-N
tert-octylamine, 1,1,3,3-tetramethylbutylamine, 2-pentanamine, 2,4,4-trimethyl, t-octylamine, 2,4,4-trimethyl-2-pentylamine, butylamine, 1,1,3,3-tetramethyl, 1,1,3,3-tetramethylbutanamine, butylamine, bis 1,3-dimethyl, unii-s84lil883b, 2,4,4-trimethyl-2-pentanamine
61017
2,4,4-trimethylpentan-2-amine
CC(C)(C)CC(C)(C)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico tert-Octylamine
Nota nome 95%
Punto di fusione -67.0°C
Densità 0.8050g/mL
Punti di ebollizione 137.0°C to 143.0°C
Punto d'infiammabilità 32°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3)3CCH2C(CH3)2NH2
Indice di rifrazione 1.4235 to 1.4255
Quantità 5 g
Beilstein 04, 198
Gravità specifica 0.805
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso formulazione 129.24
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Octylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.