Specifications
| Materiale o nome chimico | tert-Octylamine |
| Nota nome | 95% |
| Punto di fusione | -67.0°C |
| Densità | 0.8050g/mL |
| Punti di ebollizione | 137.0°C to 143.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 32°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (CH3)3CCH2C(CH3)2NH2 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- tert-Octylamine
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.