Learn More
TES-1025, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495316
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
16495316 100 mg 100mg
16484428 10 mg 10mg
16483076 25 mg 25mg
16430747 50 mg -
16417157 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 16495316 Supplier Medchem Express Supplier No. HY111365
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress TES-1025 is a potent and selective human α-amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde decarboxylase (ACMSD) inhibitor with an IC50 of 13 nM.
TES-1025 is a potent and selective human α-amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde decarboxylase (ACMSD) inhibitor with an IC50 of 13 nM.
Specifications
Materiale o nome chimico TES-1025
CAS 1883602-21-8
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H13N3O3S2
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (260.80 mM; Need warming)
SMILES O=C1C(C#N)=C(C2=CC=CS2)N=C(SCC3=CC=CC(CC(O)=O)=C3)N1
Molecular Weight (g/mol) 383.44
Peso formulazione 383.44
Percent Purity 95.11%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Show More Show Less
Research purposes only