Learn More
Tocris Bioscience™ Tesaglitazar
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18085432
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18085432 10 mg 10mg
18095442 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 18085432 Supplier Tocris Bioscience™ Supplier No. 3965/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Add to basket
Add to basket
PPARα/γ agonist
Dual-specificity PPARα/γ agonist (IC50 values are 0.35 and 3.8 μM for PPARγ and PPARα respectively). Prevents atherosclerosis progression in E3L.CETP transgenic mice. Also reduces insulin resistance in obese Zucker rats. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 251565-85-2
Formula molecolare C20H24O7S
Specifications
Materiale o nome chimico Tesaglitazar
Quantità 10 mg
Peso formulazione 408.47
Purezza >98%
Peso molecolare 408.47