Learn More
Tocris Bioscience™ Tesaglitazar
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18095442
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18095442 50 mg 50mg
18085432 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18095442 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 3965/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
PPARα/γ agonist
Dual-specificity PPARα/γ agonist (IC50 values are 0.35 and 3.8 μM for PPARγ and PPARα respectively). Prevents atherosclerosis progression in E3L.CETP transgenic mice. Also reduces insulin resistance in obese Zucker rats. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 251565-85-2
Formula molecolare C20H24O7S
Specifica
Materiale o nome chimico Tesaglitazar
Quantità 50 mg
Peso formulazione 408.47
Purezza >98%
Peso molecolare 408.47