Learn More
Velp Scientifica™ 400 ml Test Tube
Codice prodotto. 17198450 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17198450 400 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17198450 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore A00000185
Velp Scientifica™ 400 ml Test Tube for use with DKL12, DKL20 Digesters and UDK Distillation Units.
  • For use with DKL12, DKL20 Digesters and UDK Distillation Units
Specifica
Product Type Test Tube
Capacità (sistema metrico) 400 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Digestori DKL12, DKL20 e Distillatori UDK