Learn More
Pinnacle Brush™ Spazzole per provette
Codice prodotto. 12861954
Cambia vista
Click to view available options
Materiale delle setole:
Fiber
Diametro (sistema metrico) setole:
11 mm
28 mm
29 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10 to 12 mm dia. Test Tubes
16 to 25 mm dia. Test Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale delle setole Diametro (sistema metrico) setole Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12861954 Fiber 11 mm 10 to 12 mm dia. Test Tubes -
12871954 Fiber 29 mm 16 to 25 mm dia. Test Tubes -
12891954 - 28 mm 16 to 25 mm dia. Test Tubes pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12861954 Fornitore Pinnacle Brush™ N. del fornitore T663
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.97€
    10.99€ / pezzi 10
    Risparmia 4.98€
    31% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Excellent for cleaning out narrow test tubes and other hard-to-reach instruments. Pinnacle Brush™ Test Tube Brushes are supplied in packs of 10.
Excellent for cleaning out narrow test tubes and other hard-to-reach instruments. Pinnacle Brush™ Test Tube Brushes are supplied in packs of 10.
  • On galvanized steel wire handles
  • With fan-shaped end
  • With bristle or nylon tips
  • Available for different diameters of tubes
Specifica
Product Type Spazzola per provette per analisi
Materiale delle setole Fiber
Materiale maniglia Filo d'acciaio
Tipo di punta Fan Tip
Colore White
Diametro (sistema metrico) 1.6 cm
Diametro (sistema metrico) setole 11 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 10 to 12 mm dia. Test Tubes
Lunghezza (sistema metrico) 18.5 cm
Lunghezza (sistema metrico) spazzola 5.5 cm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 13 cm
Quantità Confezione da 10
Size Brush Circumference: 5 cm