Learn More
Pinnacle Brush™ Spazzole per provette
Codice prodotto. 12891954
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) setole:
11 mm
28 mm
29 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10 to 12 mm dia. Test Tubes
16 to 25 mm dia. Test Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Materiale delle setole:
Fiber
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) setole Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione Materiale delle setole
12891954 28 mm 16 to 25 mm dia. Test Tubes pezzi 10 -
12871954 29 mm 16 to 25 mm dia. Test Tubes - Fiber
12861954 11 mm 10 to 12 mm dia. Test Tubes - Fiber
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12891954 Fornitore Pinnacle Brush™ N. del fornitore T666
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.90€
    14.51€ / pezzi 10
    Risparmia 16.39€
    53% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Excellent for cleaning out narrow test tubes and other hard-to-reach instruments. Pinnacle Brush™ Test Tube Brushes are supplied in packs of 10.
Excellent for cleaning out narrow test tubes and other hard-to-reach instruments. Pinnacle Brush™ Test Tube Brushes are supplied in packs of 10.
  • On galvanized steel wire handles
  • With fan-shaped end
  • With bristle or nylon tips
  • Available for different diameters of tubes
Specifica
Product Type Spazzola per provette per analisi
Materiale maniglia Filo d'acciaio
Colore White
Diametro (sistema metrico) 3.2 cm
Diametro (sistema metrico) setole 28 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 16 to 25 mm dia. Test Tubes
Lunghezza (sistema metrico) 22 cm
Lunghezza (sistema metrico) spazzola 5.5 cm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 16.5 cm
Quantità Confezione da 10
Size Brush Circumference: 10 cm