Learn More
Pinnacle Brush™ Spazzole per provette con punta in cotone
Descrizione
- Cotton yarn tip
- Metal handle
Specifica
Specifica
| Product Type | Spazzola per provette per analisi |
| Materiale delle setole | Fiber |
| Materiale maniglia | Filo d'acciaio |
| Diametro (sistema metrico) | 2.5 cm |
| Diametro (sistema metrico) setole | 15 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Test tubes |
| Lunghezza (sistema metrico) | 19.5 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) spazzola | 7 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 12.5 cm |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Vedi altri risultati |