Learn More
Pinnacle Brush™ Spazzole per provette con punta in cotone
Codice prodotto. 12318338
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) setole:
15 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) setole Dimensione della confezione
12318338 25 mm pezzi 10
12308338 15 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12318338 Fornitore Pinnacle Brush™ N. del fornitore T669
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.05€
    16.38€ / pezzi 10
    Risparmia 3.67€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Features With cotton yarn tip. Pinnacle Brush™ Test Tube Brushes with Cotton Yarn Tip have a galvanised steel wire handle.
  • Cotton yarn tip
  • Metal handle
Specifica
Product Type Spazzola per provette per analisi
Materiale delle setole Fiber
Materiale maniglia Filo d'acciaio
Diametro (sistema metrico) 3.5 cm
Diametro (sistema metrico) setole 25 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Test tubes
Lunghezza (sistema metrico) 22 cm
Lunghezza (sistema metrico) spazzola 7 cm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 15 cm
Quantità Confezione da 10
Size Brush Circumference: 11 cm