Learn More
Spazzole per provette con testa in nylon
Codice prodotto. 12881954
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 10
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12881954 Confezione da 10 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12881954 Fornitore PINNACLE Brush N. del fornitore T664
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Features fan shaped end. Pinnacle Brush™ Test Tube Brushes with Nylon Head thoroughly cleans test tubes.
  • With fan-shaped end
  • Galvanised steel wire handle
  • Nylon fill
Specifica
Product Type Spazzola per provette per analisi
Materiale maniglia Filo d'acciaio
Diametro (sistema metrico) 11.5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Suitable for use with 10 to 12mm test tubes
Lunghezza (sistema metrico) 19 cm
Lunghezza (sistema metrico) spazzola 6 cm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 13 cm
Quantità Confezione da 10
Size Brush Circumference: 5 cm