Learn More
Kartell™ Tappo per provette per analisi
Fits plastic or glass test tubes.
4.55€ - 17.40€
Specifica
Product Type | Test Tube Cap |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE Certified |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10346301
|
Kartell™
0065200 |
14.5 mm |
4.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10356301
|
Kartell™
0065400 |
16 mm |
6.35€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10316351
|
Kartell™
0065600 |
28 mm |
12.95€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12697805
|
Kartell™
0065800 |
38 mm |
17.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Made from polyethylene
Specifica
Test Tube Cap | |
CE Certified |