Learn More
Kartell™ Conical PTFE Test Tube
Codice prodotto. 10727741
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
18 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10727741 18 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10727741 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0140000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.00€
    31.22€ / pezzi 1
    Risparmia 1.78€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-02-2027
Constructed of PTFE for good chemical, mechanical, and heat resistance. Kartell™ Conical PTFE Test Tube is ideal for use with food related contents.
  • Excellent chemical, mechanical, and heat resistance
  • Will withstand temperatures continuously up to 250°C
  • Will withstand temperatures for short intervals up to 300°C
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Diametro (sistema metrico) 18 mm
RCF max 25,000 x g
Colore White
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Materiale PTFE
Capacità (sistema metrico) 18 mL
Forma Conical