Learn More
OHAUS™ Test Tube Holder
Codice prodotto. 15732639 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
13 x 22 to 25 mm Test Tubes
18 x 19 to 21 mm Test Tubes
20 x 15 to 18 mm Test Tubes
34 x 12 to 13 mm Test Tubes
4 x 26 to 29 mm Test Tubes
52 x 0.5 mL Microtubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
15732639 20 x 15 to 18 mm Test Tubes Pezzo
15782629 52 x 0.5 mL Microtubes Pezzo
15742639 18 x 19 to 21 mm Test Tubes Pezzo
15752639 13 x 22 to 25 mm Test Tubes Pezzo
15762639 4 x 26 to 29 mm Test Tubes Pezzo
15722639 34 x 12 to 13 mm Test Tubes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15732639 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30400221
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Hands free mixing designed to fit on the Heavy Duty Vortex Mixer. Easily attached to the top of mixer and is magnetically secured.
  • Use with Heavy Duty Vortex Mixer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 20 x 15 to 18 mm Test Tubes
Dimensioni provetta 15 to 18 mm
Product Type Foam Insert
Materiale Foam
Descrizione Foam Insert For (20) 15-18 mm Tubes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vortex Mixer
Quantità confezione 1 Ea.