Learn More
Biochrom Test Tube Holder for Ultrospec 7000/8000/9000
Codice prodotto. 11633024 Sfoglia Tutto Harvard Bioscience Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Test Tube Holder
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
11633024 Test Tube Holder Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11633024 Fornitore Biochrom N. del fornitore 80710011
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
Test Tube Holder designed to hold test tubes 10 to 24 mm in diameter and up to 160 mm tall in the Ultrospec 7000, 8000 and 9000 spectrophotometers. Replaces the standard single cell holder. Easily installed by the operator with only one thumb screw to remove at the front of the cell compartment.
  • For Ultrospec 7000/8000/9000
  • Fits 10 to 24 mm tube diameters up to 160 mm tube height
  • Fits to standard sample compartment baseplate
  • Can be changed in seconds
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ultrospec 7000/8000/9000
Tipo Test Tube Holder
Diametro (sistema imperiale) 0.4 to 0.9 in.
Diametro (sistema metrico) 10 to 24 mm
Da utilizzare con (applicazione) Holds 10 to 24 mm dia. x 160 mm H Test Tubes
Materiale Carbon Fiber