Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette per analisi
Codice prodotto. 11712583 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
16 mm Tubes
19 Microtubes
29 mm Tubes
N. di posizioni:
4
5
19
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità N. di posizioni Dimensione della confezione
11712583 16 mm Tubes 5 Pezzo
11840992 29 mm Tubes 4 Pezzo
12365107 19 Microtubes 19 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11712583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.25€
    32.50€ / pezzi 1
    Risparmia 0.75€
    2% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tenuta sicura di fiale e provette per test. Supporti in spugna Velp Scientifica™ compatibili con agitatori a vortice Velp Scientifica.
  • Cifre facilmente leggibili grazie al display LCD alto 14 pollici
  • Il display LCD funziona in ambienti con temperature superiori alla temperatura di congelamento.
  • Disponibile nei modelli Fahrenheit o Celsius
Specifica
Capacità 16 mm Tubes
Dimensioni provetta 16 mm
Product Type Rack per provette per analisi
Da utilizzare con (apparecchiatura) CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4
N. di posizioni 5