Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette per analisi
Codice prodotto. 11840992 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
16 mm Tubes
19 Microtubes
29 mm Tubes
N. di posizioni:
4
5
19
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità N. di posizioni Dimensione della confezione
11840992 29 mm Tubes 4 Pezzo
11712583 16 mm Tubes 5 Pezzo
12365107 19 Microtubes 19 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11840992
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.35€
    38.50€ / pezzi 1
    Risparmia 0.85€
    2% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tenuta sicura di fiale e provette per test. Supporti in spugna Velp Scientifica™ compatibili con agitatori a vortice Velp Scientifica.
  • Sonda impermeabile a risposta rapida in acciaio inossidabile platinato a 4 fili
  • Possibilità di visualizzazione in °F o °C per i valori di liquidi, aria/gas e semisolidi
  • Tasti ricoperti da membrana a prova di schizzi e facili da utilizzare
  • Il tasto per l'inserimento dei decimali consente di modificare la visualizzazione per mostrare fino a quattro numeri significativi dopo il decimale.
  • Il registratore di dati interno cattura automaticamente i valori MIN/MAX ogni ora nelle ultime 24 ore
  • La sonda a risposta immediata aggiorna i valori tre volte al secondo per liquidi, aria/gas, semisolidi
  • Il pulsante HOLD consente di congelare la visualizzazione per i valori successivi
Modello sonda con impugnatura
  • Intervallo: Da -200 a +500 °C con risoluzione di 0.001°
  • Diametro sonda: 0.13 pollici
  • Lunghezza sonda: 7 pollici
  • Lunghezza cavo 6 piedi
Modello sonda Bullet™
  • Intervallo: Da -100 a +200 °C con risoluzione di 0.0001°
  • Diametro sonda: 0.25 pollici
  • Lunghezza sonda: 5.875 pollici
  • Lunghezza del cavo: 9 piedi
Specifica
Capacità 29 mm Tubes
Dimensioni provetta 29 mm
Product Type Rack per provette per analisi
Da utilizzare con (apparecchiatura) CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4
N. di posizioni 4