Learn More
Memmert™ Test Tube Racks with 48 Holes
Test tube rack with 48 holes and 4-row rack
Marca:  Memmert™ WTB24B48837
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 17110365
  • 120.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-03-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Test tube rack
  • 48 holes 4-row rack
  • Diameter is 18 mm
Specifica
Specifica
48 holes, 4-row rack
Test Tube Racks
18 mm
WTB24
Longitudinals for sizes 15 and 24