Learn More
Memmert™ Test Tube Racks with 48 Holes
Test tube rack with 48 holes and 4-row rack
Marca:  Memmert™ WTB6B48836
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 17120425
  • 81.00€ / Pezzo
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
Descrizione
Descrizione
  • Test tube rack
  • 48 holes 4-row rack
  • Diameter is 18 mm
Specifica
Specifica
48 holes 4-row rack
Test Tube Racks
18 mm
WTB6
Transverses for sizes 15 and 24