Learn More
Kartell™ Tappi per provette
Codice prodotto. 15305393
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15305393 Natural pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15305393 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 8832110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.00€
    24.78€ / pezzi 1000
    Risparmia 1.22€
    4% Sconto
In stock
Kartell™ Stopper for Disposable Test Tubes provide a leakproof seal to the test tube, which decreases risk of spilling.
  • CE Marked, IVD Approved
  • Constructed of polyethylene
  • For use with disposable test tubes Kartell™ 88320
Specifica
Certificazione/Conformità CE/IVD
Diametro (sistema metrico) esterno 16 mm
Materiale Polyethylene
Colore Natural
Da utilizzare con (apparecchiatura) Kartell™ 88320