Learn More
Velp Scientifica™ Provette per analisi
Codice prodotto. 11725654 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
DK6/48 e serie UDK
Digestori DK 20/26, DKL 42/26 e Unità di Distillazione UDK
Unità di distillazione serie UDK
Diametro (sistema metrico) esterno:
26 mm
42 mm
48 mm
80 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
11725654 Digestori DK 20/26, DKL 42/26 e Unità di Distillazione UDK 26 mm pezzi 6
11900114 DK6/48 e serie UDK 48 mm Pezzo
10777925 Unità di distillazione serie UDK 80 mm Pezzo
11715654 - 42 mm pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11725654 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore A00000146
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Includes
6 Test Tubes/Box
Facilitates the nitrogen analysis and protein determination process. Velp Scientifica™ Test Tubes for Digestion Units are for use with Velp Scientifica™ Kjeldahl Digestion Units.
  • Available in different counts
  • Available in different sizes and diameters
Specifica
Product Type Test Tubes
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 26 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Digestori DK 20/26, DKL 42/26 e Unità di Distillazione UDK
Quantità 6 Tubes/ Box