Learn More
Fisherbrand™ Test Tubes, Borosilicate Glass 3.3, with Beaded Rim, Medium Wall
Codice prodotto. 17951132 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
5 mL
13 mL
17 mL
21 mL
27 mL
53 mL
57 mL
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
17951132 13 mL 100 mm 16 mm pezzi 100
15852285 3 mL 75 mm 10 mm pezzi 100
17921152 5 mL 75 mm 12 mm pezzi 100
17941132 17 mL 125 mm 16 mm pezzi 100
17901152 21 mL 150 mm 16 mm pezzi 100
17961122 21 mL 160 mm 16 mm pezzi 100
17931152 27 mL 150 mm 18 mm pezzi 100
17911152 53 mL 150 mm 24 mm pezzi 50
17971122 57 mL 150 mm 25 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17951132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.10€
    24.41€ / pezzi 100
    Risparmia 2.69€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Test tubes with round bottom are universal cylindrical laboratory glassware that are used e.g. for chemical reactions, pretreatments or for storing small amounts of liquid.
  • Transferring substances and liquids into other states of aggregation and thus initiating further reactions is very important for the daily work in the laboratory. A wide variety of vessels, apparatus and equipment are used for this work. Reaction controls, test series and preliminary samples are usually carried out in test tubes due to the small amounts of substance removed.
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Thick-walled and therefore mechanically very resistant
  • With round bottom
Specifica
Capacità (sistema metrico) 13 mL
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Forma Cylindrical
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Product Type Test Tube
Spessore della parete 1.2 mm