Learn More
Fisherbrand™ Test Tubes, Boro 5.1, with Beaded Rim, Thin Wall
Codice prodotto. 17991112 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
21 mL
26 mL
Lunghezza (sistema metrico):
130 mm
160 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17991112 26 mL 160 mm pezzi 100
17981132 21 mL 130 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17991112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.60€
    18.53€ / pezzi 100
    Risparmia 2.07€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Test tubes with round bottom are universal cylindrical laboratory glassware that are used e.g. for chemical reactions, pretreatments or for storing small amounts of liquid.
  • Transferring substances and liquids into other states of aggregation and thus initiating further reactions is very important for the daily work in the laboratory. A wide variety of vessels, apparatus and equipment are used for these work. Reaction controls, test series and preliminary samples are usually carried out in test tubes due to the small amounts of substance removed.
  • Manufactured from borosilicate glass 5.1
  • Thick-walled and therefore mechanically very resistant
  • With round bottom
Specifica
Capacità (sistema metrico) 26 mL
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm
Materiale Borosilicate Glass (5.1)
Forma Cylindrical
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Product Type Test Tube
Spessore della parete 0.6 mm