Learn More
Heinz Herenz Test Tubes Polypropylene
Beskrivelse
- Test tubes
- PP
- 16 x 150 mm
- 20 mL
- Cylindrical
Tekniske data
Tekniske data
| Capacità (sistema metrico) | 20 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Forma | Cylindrical |
| Monouso | Reusable |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Graduated | No |
| Tipo di chiusura | Not Included |
| Product Type | Test Tube |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?