Learn More
Karl Hecht™ Test Tubes with Screw Cap
Codice prodotto. 10420372
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
∼16 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10420372 ∼16 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10420372 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 42782051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.40€
    49.05€ / pezzi 100
    Risparmia 39.35€
    44% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Manufactured from clear soda glass.
  • Round bottom
  • Heavy wall, thickness of approx. 1mm
  • Diameter of approx. 16mm
  • Length of approx. 160mm
  • With thread GL 18
  • Sterilizable up to +121°C
  • Provided in packs of 100
Specifica
Colore chiusura White
Colore Clear
Lunghezza (sistema metrico) ∼160 mm
Materiale Vetro sodico calcico
Quantità 100/Pk.
Dimensioni filo GL 18
Diametro (sistema metrico) ∼16 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Product Type Test Tube