Learn More
Kartell™ Sterile Test Tubes with Screw Caps
Descrizione
- PS tubes with PE screw caps
- Tubes have a round bottom
- Tubes have a freestanding skirt
- Available in sterile or nonsterile
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE IVD |
| Colore chiusura | White |
| Materiale chiusura | Polietilene |
| Colore | Clear |
| Tipo di design | Fondo rotondo |
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 92.4 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Include | Self-adhesive label for marking |
| Imballaggio | Indivually wrapped |
| Vedi altri risultati |