Learn More
Kartell™ Test Tubes with Screw Caps
Codice prodotto. 10284231
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 400
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10284231 25 mL pezzi 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10284231 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0562000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.00€
    92.58€ / pezzi 400
    Risparmia 4.42€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Avoid contamination with a test tube that supplies a fitted screw cap. Kartell™ Test Tubes with Screw Caps meet a wide range of test tube needs and have a round bottom with a freestanding skirt.
  • PS tubes with PE screw caps
  • Tubes have a round bottom
  • Tubes have a freestanding skirt
  • Available in sterile or nonsterile
Specifica
Certificazione/Conformità CE IVD
Colore chiusura White
Materiale chiusura Polietilene
Colore Clear
Tipo di design Fondo rotondo
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Lunghezza (sistema metrico) 92.4 mm
Materiale Polystyrene
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Tipo di chiusura Screw Cap