Learn More
Fisherbrand™ Test Tubes, Soda lime, Without Rim, Medium Wall
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 4142 |
| Capacità (sistema metrico) | 29 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Materiale | Vetro sodico calcico |
| Quantità | 100 Pack |
| Con bordo | No |
| Diametro (sistema metrico) | 18 mm |
| Spessore della parete | 1.0 mm |