Learn More
Fisherbrand™ Test Tubes, Soda lime, Without Rim, Medium Wall
Codice prodotto. 15812275 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
5 mL
7 mL
10 mL
12 mL
18 mL
22 mL
23 mL
29 mL
35 mL
55 mL
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
15812275 55 mL 150 mm 24 mm pezzi 50
15802265 3 mL 75 mm 10 mm pezzi 100
17901132 5 mL 75 mm 12 mm pezzi 1000
17991142 7 mL 100 mm 12 mm pezzi 1000
17911122 10 mL 100 mm 14 mm pezzi 1000
17921122 12 mL 100 mm 16 mm pezzi 1000
17971142 18 mL 125 mm 16 mm pezzi 1000
17951142 22 mL 150 mm 16 mm pezzi 1000
17901122 23 mL 160 mm 16 mm pezzi 1000
15802275 29 mL 150 mm 18 mm pezzi 100
17991132 35 mL 180 mm 18 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 15812275
Spedizione stimata: 24-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Test tubes with round bottom are universal cylindrical laboratory glassware that are used e.g. for chemical reactions, pretreatments or for storing small amounts of liquid.
  • Da impiegare in: prestazioni batteriologiche
  • Conforme a: ISO 4142
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 4142
Capacità (sistema metrico) 55 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Vetro sodico calcico
Quantità 50 Pack
Con bordo No
Diametro (sistema metrico) 24 mm
Spessore della parete 1.2 mm