Learn More
Cole-Parmer™ Testing Sieve, Brass
Codice prodotto. 15872145 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Dimensione della confezione
15872145 2 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15872145 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 5998101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    84.92€ / pezzi 1
    Risparmia 24.08€
    22% Sconto
Spedizione stimata: 15-01-2027
Serialized sieve with a test sieve certificate of compliance.
  • Brass frame, brass wire.
  • Test sieve certificate.
  • Equivalent to ASTM E11-09 compliance sieve.
Specifications
Dimensione del poro 2 mm
Materiale Brass
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Standard USA No. 10
Diametro (sistema metrico) esterno 8 in.
Screen Size 10 Mesh
Mesh Material Brass
Sieve Number 10